Learn More
3-[5-(1,5-Dioxo-5-(p-fluophenylpentyl]-4(S)-phenyl-2-oxazolidinone, TRC
Product Code. 30380057
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
Product Code. Quantity
30380057 100 mg
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30380057 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD486425100MG
 Restricted Item
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
CAS 189028-93-1
Molecular Formula C20 H18 F N O4
Quantity 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C20H18FNO4/c21-16-11-9-15(10-12-16)18(23)7-4-8-19(24)22-17(13-26-20(22)25)14-5-2-1-3-6-14/h1-3,5-6,9-12,17H,4,7-8,13H2/t17-/m1/s1
SMILES Fc1ccc(cc1)C(=O)CCCC(=O)N2[C@H](COC2=O)c3ccccc3
IUPAC Name 1-(4-fluorophenyl)-5-[(4S)-2-oxo-4-phenyl-1,3-oxazolidin-3-yl]pentane-1,5-dione
Molecular Weight (g/mol) 355.3596
Formula Weight 355.122
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material 3-[5-(1,5-Dioxo-5-(p-fluophenylpentyl]-4(S)-phenyl-2-oxazolidinone
Grade HPLC
Show More Show Less
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.