Learn More
Ácido 3,4-piridinadicarboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-189405
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
490-11-9
C7H5NO4
167.12
MFCD00006392
MUYSADWCWFFZKR-UHFFFAOYSA-N
3,4-pyridinedicarboxylic acid, cinchomeronic acid, chinchomeronic acid, 3,4-pyridinedicarboxylicacid, pyridine-3,4-dicarboxylicacid, unii-7389uzw5dy, 3,4-pyridindicarbons, cinchomeronsaure, pubchem2419, 3,4-dicarboxypyridine
10273
CHEBI:46860
ácido dicarboxílico piridina-3,4
OC(=O)C1=CC=NC=C1C(O)=O
490-11-9
C7H5NO4
167.12
MFCD00006392
MUYSADWCWFFZKR-UHFFFAOYSA-N
3,4-pyridinedicarboxylic acid, cinchomeronic acid, chinchomeronic acid, 3,4-pyridinedicarboxylicacid, pyridine-3,4-dicarboxylicacid, unii-7389uzw5dy, 3,4-pyridindicarbons, cinchomeronsaure, pubchem2419, 3,4-dicarboxypyridine
10273
CHEBI:46860
ácido dicarboxílico piridina-3,4
OC(=O)C1=CC=NC=C1C(O)=O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3, 4-Pyridinedicarboxylic acid
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 262°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 22, 155
Índice Merck 15, 2286
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: sparingly soluble in hot alcohol,ether and benzen,insoluble in chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.12
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,4-Pyridinedicarboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.