Learn More
Alfa Aesar™ 3-(4-Morpholinylmethyl)indole, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H63366.03
Detalles adicionales : CAS : 5379-88-4 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15450029
  • 218.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 20-08-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
5379-88-4
216.284
VHGISLOQNDQFIW-UHFFFAOYSA-N
21477
C1COCCN1CC2=CNC3=CC=CC=C32
C13H16N2O
MFCD00458413
3-morpholinomethyl indole, indole, 3-morpholinomethyl, 3-morpholin-4-ylmethyl-1h-indole, 3-morpholin-4-ylmethyl-1h-indole, 4-27-00-00551 beilstein handbook reference, 4-indol-3-ylmethyl morpholine, 3-morpholinomethyl-1h-indole, morpholine, n-3-indolyl methyl, 4-1h-indol-3-ylmethyl morpholine, 3-4-morpholinylmethyl indole
4-(1H-indol-3-ylmethyl)morpholine
Especificaciones
3-(4-Morpholinylmethyl)indole
1g
C13H16N2O
193005
VHGISLOQNDQFIW-UHFFFAOYSA-N
4-(1H-indol-3-ylmethyl)morpholine
21477
Solid
White
5379-88-4
MFCD00458413
3-morpholinomethyl indole, indole, 3-morpholinomethyl, 3-morpholin-4-ylmethyl-1h-indole, 3-morpholin-4-ylmethyl-1h-indole, 4-27-00-00551 beilstein handbook reference, 4-indol-3-ylmethyl morpholine, 3-morpholinomethyl-1h-indole, morpholine, n-3-indolyl methyl, 4-1h-indol-3-ylmethyl morpholine, 3-4-morpholinylmethyl indole
C1COCCN1CC2=CNC3=CC=CC=C32
216.284
216.28
95%
Videos
SDS Documentos