Learn More
3-[(4-metilpiperazin-1-il)metil]benzaldehído, ≥95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3175683
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
859850-88-7
C13H18N2O
218.3
MFCD08271925
KKYYCUZQPBFXKD-UHFFFAOYSA-N
3-4-methylpiperazin-1-yl methyl benzaldehyde, benzaldehyde,3-4-methyl-1-piperazinyl methyl, 3-4-methylpiperazinyl methyl benzaldehyde, 3-4-methyl-1-piperazinyl methyl benzaldehyde
18525774
3-[(4-metilpiperazin-1-il)metil]benzaldehído
CN1CCN(CC1)CC2=CC=CC(=C2)C=O
859850-88-7
C13H18N2O
218.3
MFCD08271925
KKYYCUZQPBFXKD-UHFFFAOYSA-N
3-4-methylpiperazin-1-yl methyl benzaldehyde, benzaldehyde,3-4-methyl-1-piperazinyl methyl, 3-4-methylpiperazinyl methyl benzaldehyde, 3-4-methyl-1-piperazinyl methyl benzaldehyde
18525774
3-[(4-metilpiperazin-1-il)metil]benzaldehído
CN1CCN(CC1)CC2=CC=CC(=C2)C=O
Nombre del producto químico o material 3-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]benzaldehyde
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.3
Porcentaje de pureza 95%