Learn More
3,4-(Metilendioxi)bencilamina, 97 %
Catalog Number p-7026055
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
2620-50-0
C8H9NO2
151.17
MFCD00005840
ZILSBZLQGRBMOR-UHFFFAOYSA-N
piperonylamine, benzo d 1,3 dioxol-5-ylmethanamine, 3,4-methylenedioxybenzylamine, 1,3-benzodioxol-5-ylmethylamine, 1,3-benzodioxole-5-methanamine, 2h-1,3-benzodioxol-5-ylmethanamine, 3,4-methylenedioxy benzylamine, benzo-1,3-dioxole-5-methylamine, 1-1,3-benzodioxol-5-yl methanamine, 5-aminomethyl-1,3-benzodioxole
75799
NCC1=CC=C2OCOC2=C1
2620-50-0
C8H9NO2
151.17
MFCD00005840
ZILSBZLQGRBMOR-UHFFFAOYSA-N
piperonylamine, benzo d 1,3 dioxol-5-ylmethanamine, 3,4-methylenedioxybenzylamine, 1,3-benzodioxol-5-ylmethylamine, 1,3-benzodioxole-5-methanamine, 2h-1,3-benzodioxol-5-ylmethanamine, 3,4-methylenedioxy benzylamine, benzo-1,3-dioxole-5-methylamine, 1-1,3-benzodioxol-5-yl methanamine, 5-aminomethyl-1,3-benzodioxole
75799
NCC1=CC=C2OCOC2=C1
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
La piperonilamina es un metabolito de los análogos de la dopamina. Es un intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Escasamente soluble en agua. (0,9 g/100 ml).
Notas
Sensible al aire. Almacénese lejos de los agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar a 2-8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3,4-(Methylenedioxy)benzylamine
Densidad 1.214
Punto de ebullición 136°C to 137°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.564
Cantidad 5 g
Número UN UN2735
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Sparingly soluble in water. (0.9g/100 mL).
Nombre IUPAC 1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)methanamine
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.17
Porcentaje de pureza 97%