Learn More
Alcohol 3,4-(metilendioxi)bencílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7020635
18.20 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
495-76-1
C8H8O3
152.149
MFCD00005836
BHUIUXNAPJIDOG-UHFFFAOYSA-N
piperonyl alcohol, piperonol, 1,3-benzodioxole-5-methanol, 3,4-methylenedioxybenzyl alcohol, benzo d 1,3 dioxol-5-ylmethanol, piperonylalcohol, 5-hydroxymethyl-1,3-benzodioxole, 1-hydroxymethyl-3,4-methylenedioxybenzene, benzo 1,3 dioxol-5-ylmethanol, 3,4-methylenedioxy phenylmethanol
10322
1,3-benzodioxol-5-ilmetanol
C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)CO
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
495-76-1
C8H8O3
152.149
MFCD00005836
BHUIUXNAPJIDOG-UHFFFAOYSA-N
piperonyl alcohol, piperonol, 1,3-benzodioxole-5-methanol, 3,4-methylenedioxybenzyl alcohol, benzo d 1,3 dioxol-5-ylmethanol, piperonylalcohol, 5-hydroxymethyl-1,3-benzodioxole, 1-hydroxymethyl-3,4-methylenedioxybenzene, benzo 1,3 dioxol-5-ylmethanol, 3,4-methylenedioxy phenylmethanol
10322
1,3-benzodioxol-5-ilmetanol
C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)CO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3,4-(Methylenedioxy)benzyl alcohol
Punto de fusión 50°C to 55°C
Punto de ebullición 156°C to 158°C (16 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 136113
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 98%