missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,4-(Metilenedioxi)anilina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7020872
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
14268-66-7
C7H7NO2
137.138
MFCD00005832
XGNXYCFREOZBOL-UHFFFAOYSA-N
3,4-methylenedioxy aniline, benzo d 1,3 dioxol-5-amine, 5-amino-1,3-benzodioxole, 3,4-methylenedioxyaniline, 4-amino-1,2-methylenedioxybenzene, 5-aminobenzodioxole, methylenedioxyaniline, 2h-1,3-benzodioxol-5-amine, 1-amino-3,4-methylenedioxybenzene, 1-amino-3,4-dimethylenedioxybenzene
84310
1,3-benzodioxol-5-amina
C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)N
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
14268-66-7
C7H7NO2
137.138
MFCD00005832
XGNXYCFREOZBOL-UHFFFAOYSA-N
3,4-methylenedioxy aniline, benzo d 1,3 dioxol-5-amine, 5-amino-1,3-benzodioxole, 3,4-methylenedioxyaniline, 4-amino-1,2-methylenedioxybenzene, 5-aminobenzodioxole, methylenedioxyaniline, 2h-1,3-benzodioxol-5-amine, 1-amino-3,4-methylenedioxybenzene, 1-amino-3,4-dimethylenedioxybenzene
84310
1,3-benzodioxol-5-amina
C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)N

3,4-(Methylenedioxy)aniline is an pharmaceutically important aniline derivative. It undergoes N-alkylation with cyclic secondary alkylamines in the presence of Shvo catalyst to yield N-arylpyrrolidines. 3,4-(Methylenedioxy)aniline was used in the synthesis of γ-glutamylanilides.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
La 3,4-(metilenedioxi)anilina es un derivado farmacéutico importante de la anilina. Se somete a N-alquilación con alquilaminas secundarias cíclicas en presencia de catalizador de Shvo para producir N-arilpirrolidinas. La 3,4-(metilenedioxi)anilina fue utilizada en la síntesis de γ-glutamilanilidas.

Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.

Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con ácidos fuertes, cloruros ácidos y anhídridos ácidos. Sensible al aire y a la luz. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3,4-(Methylenedioxy)aniline
Punto de fusión 40°C to 45°C
Punto de ebullición 144°C (16 mmHg)
Temperatura de inflamación 142°C (287°F)
Cantidad 10 g
Número UN UN2811
Beilstein 4919
Sensibilidad Air and light sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.14
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.

RUO - Para uso exclusivo en investigación

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'