missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,4-(Metilenodioxi)anilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-163013
21.66 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.


Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
14268-66-7
C7H7NO2
137.14
MFCD00005832
XGNXYCFREOZBOL-UHFFFAOYSA-N
3,4-methylenedioxy aniline, benzo d 1,3 dioxol-5-amine, 5-amino-1,3-benzodioxole, 3,4-methylenedioxyaniline, 4-amino-1,2-methylenedioxybenzene, 5-aminobenzodioxole, methylenedioxyaniline, 2h-1,3-benzodioxol-5-amine, 1-amino-3,4-methylenedioxybenzene, 1-amino-3,4-dimethylenedioxybenzene
84310
1,3-benzodioxol-5-amina
C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)N
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
14268-66-7
C7H7NO2
137.14
MFCD00005832
XGNXYCFREOZBOL-UHFFFAOYSA-N
3,4-methylenedioxy aniline, benzo d 1,3 dioxol-5-amine, 5-amino-1,3-benzodioxole, 3,4-methylenedioxyaniline, 4-amino-1,2-methylenedioxybenzene, 5-aminobenzodioxole, methylenedioxyaniline, 2h-1,3-benzodioxol-5-amine, 1-amino-3,4-methylenedioxybenzene, 1-amino-3,4-dimethylenedioxybenzene
84310
1,3-benzodioxol-5-amina
C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)N

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3, 4-(Methylenedioxy)aniline
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 38.0°C to 43.0°C
Color Negro a marrón
Punto de ebullición 144.0°C (16.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 142°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.14
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,4-(Methylenedioxy)aniline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'