Learn More
Alfa Aesar™ 3-(4-Methyl-1-piperazinylmethyl)indole, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H63047.MD
Detalles adicionales : CAS : 5444-91-7 Peso : 0.00025kg
Cantidad. 250mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15499498
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
5444-91-7
229.327
YLWXBMKGZWALKM-UHFFFAOYSA-N
227584
CN1CCN(CC1)CC2=CNC3=CC=CC=C32
C14H19N3
MFCD00450888
3-4-methylpiperazin-1-yl methyl-1h-indole, 3-4-methyl-piperazin-1-ylmethyl-1h-indole, 1h-indole,3-4-methyl-1-piperazinyl methyl, cambridge id 5263410, 3-4-methylpiperazinomethyl-1h-indole, 1-indol-3-ylmethyl-4-methylpiperazine, 3-4-methylpiperazin-1-ylmethyl-1h-indole, 3-4-methyl-1-piperazinyl methyl-1h-indole
3-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]-1H-indole
Especificaciones
3-(4-Methyl-1-piperazinylmethyl)indole
5444-91-7
MFCD00450888
3-4-methylpiperazin-1-yl methyl-1h-indole, 3-4-methyl-piperazin-1-ylmethyl-1h-indole, 1h-indole,3-4-methyl-1-piperazinyl methyl, cambridge id 5263410, 3-4-methylpiperazinomethyl-1h-indole, 1-indol-3-ylmethyl-4-methylpiperazine, 3-4-methylpiperazin-1-ylmethyl-1h-indole, 3-4-methyl-1-piperazinyl methyl-1h-indole
CN1CCN(CC1)CC2=CNC3=CC=CC=C32
229.327
229.32
95%
250mg
C14H19N3
885083
YLWXBMKGZWALKM-UHFFFAOYSA-N
3-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]-1H-indole
227584
Solid
Videos
SDS Documentos