missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ácido 3-(4-metoxifenil)-5-metil-4-isoxazolcarboxílico, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-4510078
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
93041-45-3
C12H11NO4
233.22
MFCD03407357
IKDPECCMAKOJTK-UHFFFAOYSA-N
3-4-methoxyphenyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 3-4-methoxyphenyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 3-4-methoxyphenyl-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylicacid, 3-4-methoxyphenyl-5-methyl, 4-isoxazolecarboxylicacid,3-4-methoxyphenyl-5-methyl, 3-4-methoxyphenyl-5-methyl-4-isoxazole carboxylic acid, 3-4-methoxyphenyl-5-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-4-methoxyphenyl-5-methyl
2779764
ácido 3-(4-metoxifenil)-5-metil-1,2-oxazol-4-carboxílico
COC1=CC=C(C=C1)C1=NOC(C)=C1C(O)=O
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
93041-45-3
C12H11NO4
233.22
MFCD03407357
IKDPECCMAKOJTK-UHFFFAOYSA-N
3-4-methoxyphenyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 3-4-methoxyphenyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 3-4-methoxyphenyl-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylicacid, 3-4-methoxyphenyl-5-methyl, 4-isoxazolecarboxylicacid,3-4-methoxyphenyl-5-methyl, 3-4-methoxyphenyl-5-methyl-4-isoxazole carboxylic acid, 3-4-methoxyphenyl-5-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-4-methoxyphenyl-5-methyl
2779764
ácido 3-(4-metoxifenil)-5-metil-1,2-oxazol-4-carboxílico
COC1=CC=C(C=C1)C1=NOC(C)=C1C(O)=O
Nombre del producto químico o material 3-(4-Methoxyphenyl)-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.22
Porcentaje de pureza 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'