Learn More
Cloruro de 3-(4-metoxifenil)-5-metil-4-isoxazolcarbonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2699115
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
465514-03-8
C12H10ClNO3
251.67
MFCD03407359
FABGSPUDPOKWCR-UHFFFAOYSA-N
3-4-methoxyphenyl-5-methyl-4-isoxazolecarbonyl chloride, 3-4-methoxyphenyl-5-methyl-1,2-oxazole-4-carbonyl chloride, 3-4-methoxyphenyl-5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride
2779766
3-(4-methoxyphenyl)-5-methyl-1,2-oxazole-4-carbonyl chloride
COC1=CC=C(C=C1)C1=NOC(C)=C1C(Cl)=O
465514-03-8
C12H10ClNO3
251.67
MFCD03407359
FABGSPUDPOKWCR-UHFFFAOYSA-N
3-4-methoxyphenyl-5-methyl-4-isoxazolecarbonyl chloride, 3-4-methoxyphenyl-5-methyl-1,2-oxazole-4-carbonyl chloride, 3-4-methoxyphenyl-5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride
2779766
3-(4-methoxyphenyl)-5-methyl-1,2-oxazole-4-carbonyl chloride
COC1=CC=C(C=C1)C1=NOC(C)=C1C(Cl)=O
Nombre del producto químico o material 3-(4-Methoxyphenyl)-5-methyl-4-isoxazolecarbonyl chloride
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.67
Porcentaje de pureza 97%