Learn More
Alfa Aesar™ Éster de pinacol de ácido 3-(4-metoxifenil)-1-propilborónico, 97 %
Marca:  Alfa Aesar™ H28557.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11442080
  • 235.00€ / 1 g
Fecha estimada de envío
25-05-2021
1073371-72-8
276.183
ZJNJYHQBUIHZLN-UHFFFAOYSA-N
46739066
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CCCC2=CC=C(C=C2)OC
C16H25BO3
MFCD09953503
3-4-methoxyphenyl-1-propylboronic acid pinacol ester, 2-3-4-methoxyphenyl propyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-4-methoxyphenyl propylboronic acid pinacol ester, 3-4-methoxyphenyl propylboronic acid,pinacol ester, 3-4-methoxyphenyl propylboronic acid, pinacol ester
2-[3-(4-metoxifenil)propil]-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano
Especificaciones
3-(4-Methoxyphenyl)-1-propylboronic acid pinacol ester
1073371-72-8
MFCD09953503
ZJNJYHQBUIHZLN-UHFFFAOYSA-N
2-[3-(4-metoxifenil)propil]-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano
46739066
97%
1g
C16H25BO3
3-4-methoxyphenyl-1-propylboronic acid pinacol ester, 2-3-4-methoxyphenyl propyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-4-methoxyphenyl propylboronic acid pinacol ester, 3-4-methoxyphenyl propylboronic acid,pinacol ester, 3-4-methoxyphenyl propylboronic acid, pinacol ester
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CCCC2=CC=C(C=C2)OC
276.183
276.19
Videos
SDS Documentos