Learn More
Ácido 3-(4-hidroxifenil)propiónico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021997
22.40 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
501-97-3
C9H10O3
166.176
MFCD00002778
NMHMNPHRMNGLLB-UHFFFAOYSA-N
3-4-hydroxyphenyl propionic acid, phloretic acid, 3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, desaminotyrosine, hydro-p-coumaric acid, dihydro-p-coumaric acid, benzenepropanoic acid, 4-hydroxy, 4-hydroxyphenylpropionic acid, p-hydroxyhydrocinnamic acid, 3-p-hydroxyphenyl propionic acid
10394
CHEBI:32980
ácido 3-(4-hidroxifenil)propanoico
C1=CC(=CC=C1CCC(=O)O)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
501-97-3
C9H10O3
166.176
MFCD00002778
NMHMNPHRMNGLLB-UHFFFAOYSA-N
3-4-hydroxyphenyl propionic acid, phloretic acid, 3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, desaminotyrosine, hydro-p-coumaric acid, dihydro-p-coumaric acid, benzenepropanoic acid, 4-hydroxy, 4-hydroxyphenylpropionic acid, p-hydroxyhydrocinnamic acid, 3-p-hydroxyphenyl propionic acid
10394
CHEBI:32980
ácido 3-(4-hidroxifenil)propanoico
C1=CC(=CC=C1CCC(=O)O)O
3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid is a potential antioxidant. It is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3-(4-hidroxifenil)propiónico es un antioxidante potencial. Se utiliza como sustancia intermedia en la industria farmacéutica.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid
Punto de fusión 126°C to 131°C
Cantidad 10 g
Beilstein 2209841
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 99%