Learn More
Ácido 3-(4-hidroxifenil)propiónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3758204
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
501-97-3
C9H10O3
166.18
MFCD00002778
NMHMNPHRMNGLLB-UHFFFAOYSA-N
3-4-hydroxyphenyl propionic acid, phloretic acid, 3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, desaminotyrosine, hydro-p-coumaric acid, dihydro-p-coumaric acid, benzenepropanoic acid, 4-hydroxy, 4-hydroxyphenylpropionic acid, p-hydroxyhydrocinnamic acid, 3-p-hydroxyphenyl propionic acid
10394
CHEBI:32980
ácido 3-(4-hidroxifenil)propanoico
C1=CC(=CC=C1CCC(=O)O)O
501-97-3
C9H10O3
166.18
MFCD00002778
NMHMNPHRMNGLLB-UHFFFAOYSA-N
3-4-hydroxyphenyl propionic acid, phloretic acid, 3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, desaminotyrosine, hydro-p-coumaric acid, dihydro-p-coumaric acid, benzenepropanoic acid, 4-hydroxy, 4-hydroxyphenylpropionic acid, p-hydroxyhydrocinnamic acid, 3-p-hydroxyphenyl propionic acid
10394
CHEBI:32980
ácido 3-(4-hidroxifenil)propanoico
C1=CC(=CC=C1CCC(=O)O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 126°C to 130°C
Color De beige a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOC6H4CH2CH2CO2H
Cantidad 5 g
Beilstein 10, 244
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble in water. Other solubilities: soluble in alchol,acetone and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo o gránulos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.