Learn More
3-(4-Fluorofenil)-5-(metiltio)-1H-pirazol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-(4-Fluorophenyl)-5-(methylthio)-1H-pyrazole |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Nombre IUPAC | 5-(4-fluorofenil)-3-metilsulfanilo-1H-pirazol |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.26 |
Porcentaje de pureza | 97% |