Learn More
Ácido 3-(4-fluorofenil)-5-metil-4-isoxazolcarboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2699106
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
1736-21-6
C11H8FNO3
221.19
MFCD03407356
PDEGBONVUJDOFN-UHFFFAOYSA-N
3-4-fluorophenyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 3-4-fluorophenyl-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid, 3-4-fluorophenyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-4-fluorophenyl-5-methyl, 3-4-fluorophenyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxylicacid, 3-4-fluorophenyl-5-methylisoxazol-4-carboxylic acid, buttpark 9912-50, 4-isoxazolecarboxylicacid, 3-4-fluorophenyl-5-methyl, 4-isoxazolecarboxylicacid,3-4-fluorophenyl-5-methyl, 3-4-fluoro-phenyl-5-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid
2780709
ácido 3-(4-fluorofenil)-5-metil-1,2-oxazol-4-carboxílico
CC1=C(C(O)=O)C(=NO1)C1=CC=C(F)C=C1
1736-21-6
C11H8FNO3
221.19
MFCD03407356
PDEGBONVUJDOFN-UHFFFAOYSA-N
3-4-fluorophenyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 3-4-fluorophenyl-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid, 3-4-fluorophenyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-4-fluorophenyl-5-methyl, 3-4-fluorophenyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxylicacid, 3-4-fluorophenyl-5-methylisoxazol-4-carboxylic acid, buttpark 9912-50, 4-isoxazolecarboxylicacid, 3-4-fluorophenyl-5-methyl, 4-isoxazolecarboxylicacid,3-4-fluorophenyl-5-methyl, 3-4-fluoro-phenyl-5-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid
2780709
ácido 3-(4-fluorofenil)-5-metil-1,2-oxazol-4-carboxílico
CC1=C(C(O)=O)C(=NO1)C1=CC=C(F)C=C1
Nombre del producto químico o material 3-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.19
Porcentaje de pureza 97%