missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 3-(4-Fluorophenyl)-2-thiohydantoin, 95%

Marca:  Alfa Aesar™ H63035.03

Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg

Cantidad. 1g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15489478

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.


Especificaciones

Identificadores de productos químicos

MFCD00975557
3-(4-Fluorophenyl)-2-thioxo-4-imidazolidinone

Especificaciones

3-(4-Fluorophenyl)-2-thiohydantoin
MFCD00975557
210.23
95%
1g
3-(4-Fluorophenyl)-2-thioxo-4-imidazolidinone
Solid
Videos
SDS Documentos