Learn More
Alfa Aesar™ 3-(4-Fluorophenyl)-2-thiohydantoin, 95%
Marca: Alfa Aesar™ H63035.06
Detalles adicionales : Peso : 0.00500kg
Cantidad. | 5g |
---|
MFCD00975557 | |
3-(4-Fluorophenyl)-2-thioxo-4-imidazolidinone |
Especificaciones
3-(4-Fluorophenyl)-2-thiohydantoin | |
MFCD00975557 | |
210.23 | |
95% |
5g | |
3-(4-Fluorophenyl)-2-thioxo-4-imidazolidinone | |
Solid |