Learn More
Yoduro de 3,4-dimetilfenilzinc, 0,5 M en THF, envasado en argón en botellas resellables ChemSeal™
Catalog Number 15485325
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
3,4-Dimetilfenilzinc el yoduro se utiliza como intermedio farmacéuticos.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Almacenar en 4 °C. incompatible con agentes oxidantes, cloruros ácidos y ácidos. Almacenar bajo dr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3,4-Dimethylphenylzinc iodide
Nombre de nota Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 312692-97-0
Densidad 1.015
Fórmula molecular C8H9IZn
Número MDL MFCD01311451
Cantidad 50 mL
Número UN UN3399
Sensibilidad Air sensitive; May form a precipitate
Sinónimo zinc 2+ ion 3,4-dimethylbenzen-1-ide iodide
Información de solubilidad Reacts with water.
Clave InChI VNMVACXRZXUZIP-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC1=CC=[C-]C=C1C.[Zn+2].[I-]
Nombre IUPAC zinc; 1,2-dimetilbencen-5-ida; yoduro
Peso molecular (g/mol) 297.444
PubChem CID 57377101
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.44