Learn More
Cloruro de 3,4-dimetilbencílico, 97 %, ACROS Organics™
Catalog Number 10189769
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Nombre del producto químico o material 3, 4-Dimethylbenzyl chloride
CAS 102-46-5
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 98°C (12.0 Torr)
Temperatura de inflamación 96°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H11Cl
Cantidad 25 g
Sinónimo 3,4-dimethylbenzyl chloride, 4-chloromethyl-1,2-dimethylbenzene, benzene, 4-chloromethyl-1,2-dimethyl, benzene, 1-chloromethyl-3,4-dimethyl, 4-chloromethyl-o-xylene, 4-chloromethyl-1,2-dimethyl-benzene, 1-chloromethyl-3,4-dimethylbenzene, acmc-20anej, pubchem14890
Clave InChI UBQRAAXAHIKWRI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)CCl)C
Nombre IUPAC 4-(clorometil)-1,2-dimetilbenceno
Peso molecular (g/mol) 154.64
PubChem CID 66018
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.64
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,4-Dimethylbenzyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.