Learn More
3,4-Dimetilbenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022553
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
5973-71-7
C9H10O
134.178
MFCD00016612
POQJHLBMLVTHAU-UHFFFAOYSA-N
benzaldehyde, 3,4-dimethyl, unii-16g1j12arb, 4-formyl-o-xylene, o-xylene-4-carboxaldehyde, 3,4-dimethyl-benzaldehyde, 3 pound not4-dimethylbenzaldehyde, pubchem2535, 3,4 dimethyl benzaldehyde, 3,4-di-methylbenzaldehyde, 3,4-dimethyl benzaldehyde
22278
3,4-dimetilbenzaldehído
CC1=C(C=C(C=C1)C=O)C
5973-71-7
C9H10O
134.178
MFCD00016612
POQJHLBMLVTHAU-UHFFFAOYSA-N
benzaldehyde, 3,4-dimethyl, unii-16g1j12arb, 4-formyl-o-xylene, o-xylene-4-carboxaldehyde, 3,4-dimethyl-benzaldehyde, 3 pound not4-dimethylbenzaldehyde, pubchem2535, 3,4 dimethyl benzaldehyde, 3,4-di-methylbenzaldehyde, 3,4-dimethyl benzaldehyde
22278
3,4-dimetilbenzaldehído
CC1=C(C=C(C=C1)C=O)C
3,4-Dimethylbenzaldehyde is used as an additive for resins, agricultural intermediate and for flavor and fragrance, nucleation transparent agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3,4-dimetilbenzaldehído se utiliza como aditivo para resinas, intermediario agrícola, sabores y fragancias, agente transparente de nucleación.
Solubilidad
Soluble en etanol, éter, tolueno. Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacénese bajo gas inerte. Mantener lejos de agentes oxidantes y del aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3,4-Dimethylbenzaldehyde
Densidad 1.017
Punto de ebullición 226°C
Olor Almond-like
Índice de refracción 1.551
Cantidad 5 g
Beilstein 1634270
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in ethanol,ether,toluene. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.18
Porcentaje de pureza 97%