missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Isotiocianato de 3,4-dimetoxifenil, 99 %

Catalog Number p-7025756
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
33904-04-0
C9H9NO2S
195.236
MFCD00041075
LHPZZVZPOZPDDB-UHFFFAOYSA-N
3,4-dimethoxyphenyl isothiocyanate, 3,4-dimethoxyphenylisothiocyanate, 4-isothiocyanato-1,2-dimethoxy-benzene, isothiocyanic acid 3,4-dimethoxyphenyl ester, 3,4-dimethoxybenzenisothiocyanate, acmc-1aeuy, 3,4 dimethoxyphenylisothiocyanate, lhpzzvzpozpddb-uhfffaoysa, #, 3,4-dimethoxy phenyl isothiocyanate
141856
4-Isotiocianato-1,2-dimetoxibenceno
COC1=C(C=C(C=C1)N=C=S)OC
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
33904-04-0
C9H9NO2S
195.236
MFCD00041075
LHPZZVZPOZPDDB-UHFFFAOYSA-N
3,4-dimethoxyphenyl isothiocyanate, 3,4-dimethoxyphenylisothiocyanate, 4-isothiocyanato-1,2-dimethoxy-benzene, isothiocyanic acid 3,4-dimethoxyphenyl ester, 3,4-dimethoxybenzenisothiocyanate, acmc-1aeuy, 3,4 dimethoxyphenylisothiocyanate, lhpzzvzpozpddb-uhfffaoysa, #, 3,4-dimethoxy phenyl isothiocyanate
141856
4-Isotiocianato-1,2-dimetoxibenceno
COC1=C(C=C(C=C1)N=C=S)OC

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3,4-Dimethoxyphenyl isothiocyanate
Punto de fusión 47°C to 49°C
Punto de ebullición 171°C to 172°C (7 mmHg)
Cantidad 1 g
Número UN UN2923
Beilstein 2726948
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.24
Porcentaje de pureza 99%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'