Learn More
3,4-Dimetoxifenil isotiocianato, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10406292
Click to view available options
Frasco de vidrio ámbar; 10 g
Nombre del producto químico o material 3, 4-Dimethoxyphenyl isothiocyanate
CAS 33904-04-0
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C9H9NO2S
Número MDL MFCD00041075
Cantidad 10g
Sinónimo 3,4-dimethoxyphenyl isothiocyanate, 3,4-dimethoxyphenylisothiocyanate, 4-isothiocyanato-1,2-dimethoxy-benzene, isothiocyanic acid 3,4-dimethoxyphenyl ester, 3,4-dimethoxybenzenisothiocyanate, acmc-1aeuy, 3,4 dimethoxyphenylisothiocyanate, lhpzzvzpozpddb-uhfffaoysa, #, 3,4-dimethoxy phenyl isothiocyanate
Clave InChI LHPZZVZPOZPDDB-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)N=C=S)OC
Nombre IUPAC 4-isotiocianato-1,2-dimetoxibenceno
Peso molecular (g/mol) 195.236
PubChem CID 141856
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.24
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,4-Dimethoxyphenyl isothiocyanate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.