Learn More
(3,4-Dimetoxifenil)acetonitrilo, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3757748
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
93-17-4
C10H11NO2
177.2
MFCD00001911
ASLSUMISAQDOOB-UHFFFAOYSA-N
3,4-dimethoxyphenylacetonitrile, 3,4-dimethoxyphenyl acetonitrile, homoveratronitrile, 3,4-dimethoxybenzyl cyanide, veratryl cyanide, 2-3,4-dimethoxyphenyl acetonitrile, 3,4-dimethoxybenzeneacetonitrile, benzeneacetonitrile, 3,4-dimethoxy, unii-62c8s706sp, 3,4-dimethoxy phenylacetonitrile
66727
2-(3,4-dimetoxifenil)acetonitrilo
COC1=C(C=C(C=C1)CC#N)OC
93-17-4
C10H11NO2
177.2
MFCD00001911
ASLSUMISAQDOOB-UHFFFAOYSA-N
3,4-dimethoxyphenylacetonitrile, 3,4-dimethoxyphenyl acetonitrile, homoveratronitrile, 3,4-dimethoxybenzyl cyanide, veratryl cyanide, 2-3,4-dimethoxyphenyl acetonitrile, 3,4-dimethoxybenzeneacetonitrile, benzeneacetonitrile, 3,4-dimethoxy, unii-62c8s706sp, 3,4-dimethoxy phenylacetonitrile
66727
2-(3,4-dimetoxifenil)acetonitrilo
COC1=C(C=C(C=C1)CC#N)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (3, 4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 62°C to 65°C
Color Blanco
Punto de ebullición 171°C to 178°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 250°C
Pérdida por secado 0.5% max. (vacuum)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3O)2C6H3CH2CN
Cantidad 25 g
Beilstein 10, I, 198
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone,benzene,chloroform and,ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.2
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Cristales o agujas cristalinas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.