Learn More
Ácido 3,4-dimetoxicinámico, 99 %, predominantemente isómero trans, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-114557
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
2316-26-9
C11H12O4
208.21
MFCD00004387
HJBWJAPEBGSQPR-GQCTYLIASA-N
3,4-dimethoxycinnamic acid, dimethylcaffeic acid, caffeic acid dimethyl ether, 2e-3-3,4-dimethoxyphenyl prop-2-enoic acid, dimethyl caffeic acid, e-3-3,4-dimethoxyphenyl acrylic acid, e-3,4-dimethoxycinnamic acid, unii-bvz841pvjl, 2e-3-3,4-dimethoxyphenyl acrylic acid, 3-3,4-dimethoxyphenyl acrylic acid
717531
CHEBI:86549
ácido (E)-3-(3,4-dimetoxifenil)prop-2-enoico
COC1=C(C=C(C=C1)C=CC(=O)O)OC
2316-26-9
C11H12O4
208.21
MFCD00004387
HJBWJAPEBGSQPR-GQCTYLIASA-N
3,4-dimethoxycinnamic acid, dimethylcaffeic acid, caffeic acid dimethyl ether, 2e-3-3,4-dimethoxyphenyl prop-2-enoic acid, dimethyl caffeic acid, e-3-3,4-dimethoxyphenyl acrylic acid, e-3,4-dimethoxycinnamic acid, unii-bvz841pvjl, 2e-3-3,4-dimethoxyphenyl acrylic acid, 3-3,4-dimethoxyphenyl acrylic acid
717531
CHEBI:86549
ácido (E)-3-(3,4-dimetoxifenil)prop-2-enoico
COC1=C(C=C(C=C1)C=CC(=O)O)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3, 4-Dimethoxycinnamic acid
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 181°C to 184°C
Color Amarillo a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3O)2C6H3CH=CHCO2H
Cantidad 5 g
Beilstein 10, 437
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.21
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,4-Dimethoxycinnamic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.