Learn More
3,4-Dimetoxibenzilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3778324
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
5763-61-1
C9H13NO2
167.21
MFCD00008116
DIVNUTGTTIRPQA-UHFFFAOYSA-N
3,4-dimethoxybenzylamine, veratrylamine, 3,4-dimethoxyphenyl methanamine, benzenemethanamine, 3,4-dimethoxy, 1-3,4-dimethoxyphenyl methanamine, benzylamine, 3,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxyphenyl methylamine, veratrylamin, pubchem7394, acmc-1altc
79832
(3,4-dimetoxifenil)metanamina
COC1=CC=C(CN)C=C1OC
5763-61-1
C9H13NO2
167.21
MFCD00008116
DIVNUTGTTIRPQA-UHFFFAOYSA-N
3,4-dimethoxybenzylamine, veratrylamine, 3,4-dimethoxyphenyl methanamine, benzenemethanamine, 3,4-dimethoxy, 1-3,4-dimethoxyphenyl methanamine, benzylamine, 3,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxyphenyl methylamine, veratrylamin, pubchem7394, acmc-1altc
79832
(3,4-dimetoxifenil)metanamina
COC1=CC=C(CN)C=C1OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3, 4-Dimethoxybenzylamine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 1.1000g/mL
Punto de ebullición 281°C to 284°C
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3O)2C6H3CH2NH2
Índice de refracción 1.5530 to 1.557
Cantidad 5 g
Beilstein 13, 796
Gravedad específica 1.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.21
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,4-Dimethoxybenzylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.