Learn More
3,4-Dimethoxybenzylamine, 97%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 140830250
Detalles adicionales : CAS : 5763-61-1 Peso : 0.07500kg Transport : UN number : 2735 Chem class : 8 Pack group : II
Cantidad. 25g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10439281
  • 100.30€ / 25 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 07-02-2019
Añadir a la cesta
Especificación
5763-61-1
167.208
DIVNUTGTTIRPQA-UHFFFAOYSA-N
79832
COC1=C(C=C(C=C1)CN)OC
C9H13NO2
MFCD00008116
3,4-dimethoxybenzylamine, veratrylamine, 3,4-dimethoxyphenyl methanamine, benzenemethanamine, 3,4-dimethoxy, 1-3,4-dimethoxyphenyl methanamine, benzylamine, 3,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxyphenyl methylamine, veratrylamin, pubchem7394, acmc-1altc
(3,4-dimethoxyphenyl)methanamine
Especificación
3, 4-Dimethoxybenzylamine
Authentic
1.5530 to 1.5570 (20°C, 589nm)
25g
96.0
97%
(CH3O)2C6H3CH2NH2
13, 796
DIVNUTGTTIRPQA-UHFFFAOYSA-N
(3,4-dimethoxyphenyl)methanamine
79832
Liquid
1.1g/mL
Glass bottle
Yellow
5763-61-1
100.0
C9H13NO2
MFCD00008116
3,4-dimethoxybenzylamine, veratrylamine, 3,4-dimethoxyphenyl methanamine, benzenemethanamine, 3,4-dimethoxy, 1-3,4-dimethoxyphenyl methanamine, benzylamine, 3,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxyphenyl methylamine, veratrylamin, pubchem7394, acmc-1altc
COC1=C(C=C(C=C1)CN)OC
167.208
167.21
≥96.0%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 3,4-Dimethoxybenzylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
SDS Documentación