Learn More
Alcohol de 3,4-dimetoxibencilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4258966
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
93-03-8
C9H12O3
168.19
OEGPRYNGFWGMMV-UHFFFAOYSA-N
3,4-dimethoxybenzyl alcohol, veratryl alcohol, 3,4-dimethoxyphenyl methanol, benzenemethanol, 3,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxyphenylmethyl alcohol, veratrole alcohol, 3,4-dimethoxybenzenemethanol, unii-mb4t4a711h, 3,4-dimethoxyphenyl-methanol
7118
CHEBI:62150
(3,4-dimetoxifenil)metanol
COC1=C(C=C(C=C1)CO)OC
93-03-8
C9H12O3
168.19
OEGPRYNGFWGMMV-UHFFFAOYSA-N
3,4-dimethoxybenzyl alcohol, veratryl alcohol, 3,4-dimethoxyphenyl methanol, benzenemethanol, 3,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxyphenylmethyl alcohol, veratrole alcohol, 3,4-dimethoxybenzenemethanol, unii-mb4t4a711h, 3,4-dimethoxyphenyl-methanol
7118
CHEBI:62150
(3,4-dimetoxifenil)metanol
COC1=C(C=C(C=C1)CO)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3, 4-Dimethoxybenzyl alcohol
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 22.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1500g/mL
Punto de ebullición 296.0°C to 297.0°C (732.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3O)2C6H3CH2OH
Índice de refracción 1.5510 to 1.5540
Cantidad 25 g
Beilstein 06,1113
Gravedad específica 1.15
Información de solubilidad Solubility in water: miscible
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.19
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido aceitoso
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,4-Dimethoxybenzyl alcohol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.