missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ Cloruro de 3,4-dimetoxibencenosulfonilo, 98 %

Marca:  Alfa Aesar™ A15263.22

Detalles adicionales : CAS : 23095-31-0 Peso : 0.10000kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : II

Cantidad 100g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11442318

  • 615.00€ / 100 g

Fecha estimada de envío
17-05-2021

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Identificadores de productos químicos

23095-31-0
236.666
RSJSYCZYQNJQPY-UHFFFAOYSA-N
2734183
COC1=C(C=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl)OC
C8H9ClO4S
MFCD00051769
3,4-dimethoxybenzene-1-sulfonyl chloride, 3,4-dimethoxybenzenesulfonylchloride, 3,4-dimethoxyphenylsulfonyl chloride, 3,4-dimethoxy benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxyphenyl chlorosulfone, pubchem5127, acmc-1co88, asischem d48920, zerenex zx009571
cloruro de 3,4-dimetoxibencenosulfonilo

Specifica

3,4-Dimethoxybenzenesulfonyl chloride
66°C to 70°C
23095-31-0
MFCD00051769
2840170
RSJSYCZYQNJQPY-UHFFFAOYSA-N
cloruro de 3,4-dimetoxibencenosulfonilo
2734183
98%
Moisture sensitive
100g
C8H9ClO4S
UN3261
3,4-dimethoxybenzene-1-sulfonyl chloride, 3,4-dimethoxybenzenesulfonylchloride, 3,4-dimethoxyphenylsulfonyl chloride, 3,4-dimethoxy benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxyphenyl chlorosulfone, pubchem5127, acmc-1co88, asischem d48920, zerenex zx009571
COC1=C(C=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl)OC
236.666
236.68
Videos
SDS Documenti