Learn More
3,4-Dimetoxianilina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021275
25.93 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
6315-89-5
C8H11NO2
153.181
MFCD00008394
LGDHZCLREKIGKJ-UHFFFAOYSA-N
4-aminoveratrole, benzenamine, 3,4-dimethoxy, 4-aminoveratrol, 3,4-dimethoxybenzenamine, 2-methoxy-4-aminoanisole, 3,4-dimethoxy aniline, aniline, 3,4-dimethoxy, 3,4-dimethyloxy aniline, 3,4-dimethoxy-phenylamine
22770
3,4-dimetoxianilina
COC1=C(C=C(C=C1)N)OC
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
6315-89-5
C8H11NO2
153.181
MFCD00008394
LGDHZCLREKIGKJ-UHFFFAOYSA-N
4-aminoveratrole, benzenamine, 3,4-dimethoxy, 4-aminoveratrol, 3,4-dimethoxybenzenamine, 2-methoxy-4-aminoanisole, 3,4-dimethoxy aniline, aniline, 3,4-dimethoxy, 3,4-dimethyloxy aniline, 3,4-dimethoxy-phenylamine
22770
3,4-dimetoxianilina
COC1=C(C=C(C=C1)N)OC
3,4-Dimethoxyaniline is commonly used as fine chemicals, used for pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3,4-dimetoxianilina se suele utilizar en productos químicos finos que se usan como intermedios farmacéuticos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3,4-Dimethoxyaniline
Punto de fusión 86°C to 89°C
Punto de ebullición 174°C to 176°C (22 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Characteristic
Cantidad 10 g
Número UN UN2811
Beilstein 743399
Información de solubilidad Slightly soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.18
Porcentaje de pureza ≥98%