Learn More
3',4'-Dimetoxiacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3778330
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
1131-62-0
C10H12O3
180.2
MFCD00008737
IQZLUWLMQNGTIW-UHFFFAOYSA-N
3',4'-dimethoxyacetophenone, 1-3,4-dimethoxyphenyl ethanone, 3,4-dimethoxyacetophenone, acetoveratrone, ethanone, 1-3,4-dimethoxyphenyl, 1-3,4-dimethoxyphenyl ethan-1-one, 3,4-dimethoxyphenyl methyl ketone, unii-5rv6436s8a, acetophenone, 3',4'-dimethoxy, acetophenone,4'-dimethoxy
14328
CHEBI:86576
1-(3,4-dimetoxifenil)etanona
CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)OC)OC
1131-62-0
C10H12O3
180.2
MFCD00008737
IQZLUWLMQNGTIW-UHFFFAOYSA-N
3',4'-dimethoxyacetophenone, 1-3,4-dimethoxyphenyl ethanone, 3,4-dimethoxyacetophenone, acetoveratrone, ethanone, 1-3,4-dimethoxyphenyl, 1-3,4-dimethoxyphenyl ethan-1-one, 3,4-dimethoxyphenyl methyl ketone, unii-5rv6436s8a, acetophenone, 3',4'-dimethoxy, acetophenone,4'-dimethoxy
14328
CHEBI:86576
1-(3,4-dimetoxifenil)etanona
CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)OC)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3', 4'-Dimethoxyacetophenone
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 48.0°C to 52.0°C
Color Amarillo a beige
Punto de ebullición 286.0°C to 288.0°C
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3O)2C6H3COCH3
Cantidad 5 g
Beilstein 08, II, 298
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3',4'-Dimethoxyacetophenone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.