Learn More
Alfa Aesar™ 3,4'-Diisopropilbifenilo, 94 %
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3,4'-Diisopropylbiphenyl |
Cantidad | 5 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 238.37 |
Porcentaje de pureza | 94% |