Learn More
3,4-Dihidroxi-3-ciclobuteno-1,2-diona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10209553
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
2892-51-5
MFCD00001334
PWEBUXCTKOWPCW-UHFFFAOYSA-N
squaric acid, 3,4-dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione, quadratic acid, 3-cyclobutene-1,2-dione, 3,4-dihydroxy, quadratsaeure, cyclobutenedione, dihydroxy, 1,2-diketo-3,4-dihydroxycyclobutene, dihydroxycyclobutenedione, unii-svr9d0vodw, dihydroxycyclobut-3-ene-1,2-dione
17913
CHEBI:52141
3,4-dihidroxiciclobut-3-eno-1,2-diona
C1(=C(C(=O)C1=O)O)O
2892-51-5
MFCD00001334
PWEBUXCTKOWPCW-UHFFFAOYSA-N
squaric acid, 3,4-dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione, quadratic acid, 3-cyclobutene-1,2-dione, 3,4-dihydroxy, quadratsaeure, cyclobutenedione, dihydroxy, 1,2-diketo-3,4-dihydroxycyclobutene, dihydroxycyclobutenedione, unii-svr9d0vodw, dihydroxycyclobut-3-ene-1,2-dione
17913
CHEBI:52141
3,4-dihidroxiciclobut-3-eno-1,2-diona
C1(=C(C(=O)C1=O)O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3, 4-Dihydroxy-3-cyclobutene-1, 2-dione
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Blanco a beige
Densidad 190g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C4H2O4
Cantidad 100 g
Beilstein 08, IV, 2701
Fieser 04,466; 13,284; 15,296
Índice Merck 15, 8897
Peso molecular (g/mol) 114.056
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.06
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,4-Dihydroxy-3-cyclobutene-1,2-dione
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.