Learn More
3,4-Dihydro-2H-pyran-5-carbaldehyde, Maybridge
57.40€ - 344.30€
CAS 25090-33-9
Fórmula molecular C6H8O2
Molecular Weight (g/mol) 112.128
Número MDL MFCD00085019
InChI Key WWZVSCJTMPYTLY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5,6-dihydro-4h-pyran-3-carbaldehyde, 2h-pyran-5-carboxaldehyde,3,4-dihydro, 2h-pyran-5-carboxaldehyde, 3,4-dihydro, 3,4-dihydro-2h-pyran-5-carbaldehyd, 3,4-dihydro-2h-pyran-5-carboxaldehyde, 3,4-dihydro-2h-pyrane-5-carbaldehyde
PubChem CID 2736151
IUPAC Name 3,4-dihydro-2H-pyran-5-carbaldehyde
SMILES C1CC(=COC1)C=O
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
10222402 SDS Ver documentos Maybridge
KM03842DA
1g 57.40€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 09-06-2020
Añadir a la cesta
10407744 SDS Ver documentos Maybridge
KM03842DE
5g 201.50€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 09-06-2020
Añadir a la cesta
10351815 SDS Ver documentos Maybridge
KM03842EA
10g 344.30€
10 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 09-06-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
25090-33-9
112.128
WWZVSCJTMPYTLY-UHFFFAOYSA-N
2736151
C1CC(=COC1)C=O
C6H8O2
MFCD00085019
5,6-dihydro-4h-pyran-3-carbaldehyde, 2h-pyran-5-carboxaldehyde,3,4-dihydro, 2h-pyran-5-carboxaldehyde, 3,4-dihydro, 3,4-dihydro-2h-pyran-5-carbaldehyd, 3,4-dihydro-2h-pyran-5-carboxaldehyde, 3,4-dihydro-2h-pyrane-5-carbaldehyde
3,4-dihydro-2H-pyran-5-carbaldehyde
Especificaciones
3, 4-Dihydro-2H-pyran-5-carbaldehyde
1g
97.0
C6H8O2
5,6-dihydro-4h-pyran-3-carbaldehyde, 2h-pyran-5-carboxaldehyde,3,4-dihydro, 2h-pyran-5-carboxaldehyde, 3,4-dihydro, 3,4-dihydro-2h-pyran-5-carbaldehyd, 3,4-dihydro-2h-pyran-5-carboxaldehyde, 3,4-dihydro-2h-pyrane-5-carbaldehyde
C1CC(=COC1)C=O
112.128
112.13
Amber glass bottle
25090-33-9
97%
MFCD00085019
WWZVSCJTMPYTLY-UHFFFAOYSA-N
3,4-dihydro-2H-pyran-5-carbaldehyde
2736151
97%