Learn More
3,4-Dihidro-2H-piran-5-carbaldehído, Thermo Scientific™
Catalog Number 10407744
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
This item is not returnable. View return policy
25090-33-9
C6H8O2
112.128
MFCD00085019
WWZVSCJTMPYTLY-UHFFFAOYSA-N
2736151
3,4-dihidro-2H-piran-5-carbaldehído
C1CC(=COC1)C=O
This item is not returnable. View return policy
25090-33-9
C6H8O2
112.128
MFCD00085019
WWZVSCJTMPYTLY-UHFFFAOYSA-N
2736151
3,4-dihidro-2H-piran-5-carbaldehído
C1CC(=COC1)C=O
Nombre del producto químico o material 3, 4-Dihydro-2H-pyran-5-carbaldehyde
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 5 g
Sinónimo 5,6-dihydro-4h-pyran-3-carbaldehyde, 2h-pyran-5-carboxaldehyde,3,4-dihydro, 2h-pyran-5-carboxaldehyde, 3,4-dihydro, 3,4-dihydro-2h-pyran-5-carbaldehyd, 3,4-dihydro-2h-pyran-5-carboxaldehyde, 3,4-dihydro-2h-pyrane-5-carbaldehyde
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.13
Porcentaje de pureza 97%