missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,4-Dihidro-2H-cromen-3-ilmetanol, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-2699400
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
76727-28-1
C10H12O2
164.204
MFCD04972641
UPDSWAQIQZFOLF-UHFFFAOYSA-N
2795460
3,4-dihidro-2H-cromen-3-ilmetanol
C1C(COC2=CC=CC=C21)CO
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
76727-28-1
C10H12O2
164.204
MFCD04972641
UPDSWAQIQZFOLF-UHFFFAOYSA-N
2795460
3,4-dihidro-2H-cromen-3-ilmetanol
C1C(COC2=CC=CC=C21)CO
Nombre del producto químico o material 3, 4-Dihydro-2H-chromen-3-ylmethanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo chroman-3-ylmethanol, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-3-ylmethanol, 3-hydroxymethylchroman, chroman-3-yl-methanol, chroman-3-ylmethan-1-ol, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran 3-methanol, 2h-1-benzopyran-3-methanol,3,4-dihydro, 2h-1-benzopyran-3-methanol, 3,4-dihydro
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.2
Porcentaje de pureza 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'