Learn More
3,4-Dihidro-2H-1,5-benzodioxepin-7-amina, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10784373
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
175136-34-2
C9H11NO2
165.192
MFCD00218806
FVLCICVRAPEYNX-UHFFFAOYSA-N
3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepin-7-amine, 2h-1,5-benzodioxepin-7-amine,3,4-dihydro, 2h-1,5-benzodioxepin-7-amine, 3,4-dihydro, 2h,3h,4h-benzo b 1,4-dioxepin-7-ylamine, maybridge1_002016, acmc-1c5sw, buttpark 12115-34, 3,4-trimethylenedioxyaniline, 7-amino-3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepine, 3, 4-dihydro-7-amino-2h-benzo b 1,4 dioxepine
2775654
-3,4-dihidro-2H-1,5-benzodioxepin-7-amina
C1COC2=C(C=C(C=C2)N)OC1
175136-34-2
C9H11NO2
165.192
MFCD00218806
FVLCICVRAPEYNX-UHFFFAOYSA-N
3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepin-7-amine, 2h-1,5-benzodioxepin-7-amine,3,4-dihydro, 2h-1,5-benzodioxepin-7-amine, 3,4-dihydro, 2h,3h,4h-benzo b 1,4-dioxepin-7-ylamine, maybridge1_002016, acmc-1c5sw, buttpark 12115-34, 3,4-trimethylenedioxyaniline, 7-amino-3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepine, 3, 4-dihydro-7-amino-2h-benzo b 1,4 dioxepine
2775654
-3,4-dihidro-2H-1,5-benzodioxepin-7-amina
C1COC2=C(C=C(C=C2)N)OC1
Nombre del producto químico o material 3, 4-Dihydro-2H-1, 5-benzodioxepin-7-amine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.19
Porcentaje de pureza 97%