Learn More
3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazina-2-carbonitrilo, +97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4510355
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
86267-86-9
C9H8N2O
160.176
YSTANLOUKDVPGJ-UHFFFAOYSA-N
3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine-2-carbonitrile, 2h,3h,4h-benzo e 1,4-oxazaperhydroine-2-carbonitrile, 2h-1,4-benzoxazine-2-carbonitrile,3,4-dihydro
2795504
3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazina-2-carbonitrilo
C1C(OC2=CC=CC=C2N1)C#N
86267-86-9
C9H8N2O
160.176
YSTANLOUKDVPGJ-UHFFFAOYSA-N
3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine-2-carbonitrile, 2h,3h,4h-benzo e 1,4-oxazaperhydroine-2-carbonitrile, 2h-1,4-benzoxazine-2-carbonitrile,3,4-dihydro
2795504
3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazina-2-carbonitrilo
C1C(OC2=CC=CC=C2N1)C#N
Nombre del producto químico o material 3, 4-Dihydro-2H-1, 4-benzoxazine-2-carbonitrile
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.18
Porcentaje de pureza 97%