Learn More
3,4-Dihydro-2H-1,4-benzotiazina, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
3,4-Dihydro-2H-1,4-benzothiazine is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3,4-dihidro-2H-1,4-benzotiazina es una importante materia prima e intermedio que se utiliza en los campos de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
La 3,4-dihidro-2H-1,4-benzotiazina es una importante materia prima e intermedio que se utiliza en los campos de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3,4-Dihydro-2H-1,4-benzothiazine |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.23 |
Porcentaje de pureza | 97% |