Learn More
3,4-Difluorobencilamina, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3, 4-Difluorobenzylamine |
Nombre de nota | 97% |
% mín. CAS | 96.0 |
% máx. CAS | 100.0 |
Color | De incoloro a amarillo |
Densidad | 1.2100g/mL |
Temperatura de inflamación | 79°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 94% min. (GC) |
Envase | Frasco de vidrio |