Learn More
3,4-Difluorobencilamina, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2690220
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
72235-53-1
C7H7F2N
143.14
MFCD00010145
PHLZUDXEBCQHKM-UHFFFAOYSA-N
123572
(3,4-difluorofenil)metanamina
C1=CC(=C(C=C1CN)F)F
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
72235-53-1
C7H7F2N
143.14
MFCD00010145
PHLZUDXEBCQHKM-UHFFFAOYSA-N
123572
(3,4-difluorofenil)metanamina
C1=CC(=C(C=C1CN)F)F
Nombre del producto químico o material 3, 4-Difluorobenzylamine
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.2100g/mL
Temperatura de inflamación 79°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal F2C6H3CH2NH2
Índice de refracción 1.4920 to 1.4940
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.21
Sinónimo 3,4-difluorobenzylamine, 3,4-difluorophenyl methanamine, 3,4-difluorobenzyl amine, benzenemethanamine, 3,4-difluoro, 1-3,4-difluorophenyl methanamine, 3,4-difluorophenyl methylamine, 3, 4-difluorobenzylamine, pubchem1918, acmc-209omb, 3,4-difluoro-benzylamine
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.14
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido