Learn More
Bromuro de 3,4-difluorobencilo, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7024764
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
85118-01-0
C7H5BrF2
207.02
MFCD00009889
JJIFTOPVKWDHJI-UHFFFAOYSA-N
581436
4-(bromomethyl)-1,2-difluorobenzene
FC1=CC=C(CBr)C=C1F
85118-01-0
C7H5BrF2
207.02
MFCD00009889
JJIFTOPVKWDHJI-UHFFFAOYSA-N
581436
4-(bromomethyl)-1,2-difluorobenzene
FC1=CC=C(CBr)C=C1F
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3,4-Difluorobenzyl bromide
Densidad 1.618
Punto de ebullición 59°C to 61°C (3.5 mmHg)
Temperatura de inflamación 79°C (174°F)
Índice de refracción 1.526
Cantidad 10 g
Número UN UN1760
Beilstein 742578
Sinónimo 3,4-difluorobenzyl bromide, 4-bromomethyl-1,2-difluorobenzene, 3,4-difluorobenzylbromide, alpha-bromo-3,4-difluorotoluene, 3, 4-difluorobenzyl bromide, benzene, 4-bromomethyl-1,2-difluoro, a-bromo-3,4-difluorotoluene, 4-bromomethyl-1,2-difluoro-benzene, fr bf d1e, pubchem4917
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.02
Porcentaje de pureza 98%