Learn More
3,4-Difluorobenzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022707
29.53 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
64248-62-0
C7H3F2N
139.11
MFCD00011666
BTBFCBQZFMQBNT-UHFFFAOYSA-N
benzonitrile, 3,4-difluoro, 4-cyano-1,2-difluorobenzene, 3,4-difluoro benzonitrile, 3,4-difluorobenzenecarbonitrile, pubchem1562, acmc-209nkz, 3,4 difluorobenzonitrile, 3,4-difluoro-benzonitrile, ksc355i7l, 4-fluoro-3-fluorobenzonitrile
587203
3,4-difluorobenzonitrilo
FC1=CC=C(C=C1F)C#N
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
64248-62-0
C7H3F2N
139.11
MFCD00011666
BTBFCBQZFMQBNT-UHFFFAOYSA-N
benzonitrile, 3,4-difluoro, 4-cyano-1,2-difluorobenzene, 3,4-difluoro benzonitrile, 3,4-difluorobenzenecarbonitrile, pubchem1562, acmc-209nkz, 3,4 difluorobenzonitrile, 3,4-difluoro-benzonitrile, ksc355i7l, 4-fluoro-3-fluorobenzonitrile
587203
3,4-difluorobenzonitrilo
FC1=CC=C(C=C1F)C#N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3,4-Difluorobenzonitrile
Punto de fusión 48°C to 52°C
Punto de ebullición 180°C
Temperatura de inflamación 69°C (156°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Beilstein 2082224
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.11
Porcentaje de pureza 98%