Learn More
3,4-Difluorobenzonitrilo, 97 %, Maybridge
Catalog Number p-2698883
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
64248-62-0
C7H3F2N
139.11
MFCD00011666
BTBFCBQZFMQBNT-UHFFFAOYSA-N
benzonitrile, 3,4-difluoro, 4-cyano-1,2-difluorobenzene, 3,4-difluoro benzonitrile, 3,4-difluorobenzenecarbonitrile, pubchem1562, acmc-209nkz, 3,4 difluorobenzonitrile, 3,4-difluoro-benzonitrile, ksc355i7l, 4-fluoro-3-fluorobenzonitrile
587203
3,4-difluorobenzonitrilo
FC1=CC=C(C=C1F)C#N
64248-62-0
C7H3F2N
139.11
MFCD00011666
BTBFCBQZFMQBNT-UHFFFAOYSA-N
benzonitrile, 3,4-difluoro, 4-cyano-1,2-difluorobenzene, 3,4-difluoro benzonitrile, 3,4-difluorobenzenecarbonitrile, pubchem1562, acmc-209nkz, 3,4 difluorobenzonitrile, 3,4-difluoro-benzonitrile, ksc355i7l, 4-fluoro-3-fluorobenzonitrile
587203
3,4-difluorobenzonitrilo
FC1=CC=C(C=C1F)C#N
Nombre del producto químico o material 3, 4-Difluorobenzonitrile
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal F2C6H3CN
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.1
Porcentaje de pureza 97%