Learn More
Alfa Aesar™ 3,4-Difluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 96%
Marca:  Alfa Aesar™ H62022.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15448618
  • 342.00€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 17-04-2019
Añadir a la cesta
Especificación
754226-39-6
240.057
2-3,4-difluorophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane, 2-3,4-difluorophenyl-4,4,5,5-tetramethyl, acmc-209oye, 3,4-difluorophenylboronic acid pinacol ester, 3,4-difluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 2-3,4-difluoro-phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane
2-(3,4-difluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
C12H15BF2O2
VJTCPZZOSKBSCP-UHFFFAOYSA-N
53429043
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2)F)F
Especificación
3,4-Difluorobenzeneboronic acid pinacol ester
754226-39-6
2-3,4-difluorophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane, 2-3,4-difluorophenyl-4,4,5,5-tetramethyl, acmc-209oye, 3,4-difluorophenylboronic acid pinacol ester, 3,4-difluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 2-3,4-difluoro-phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2)F)F
240.057
240.05
96%
1g
C12H15BF2O2
VJTCPZZOSKBSCP-UHFFFAOYSA-N
2-(3,4-difluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
53429043
Solid