Learn More
3,4-Dietoxi-3-ciclobuteno-1,2-diona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10414375
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
5231-87-8
C8H10O4
170.16
MFCD00001333
DFSFLZCLKYZYRD-UHFFFAOYSA-N
3,4-diethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione, diethyl squarate, squaric acid diethyl ester, 3-cyclobutene-1,2-dione, 3,4-diethoxy, diethoxycyclobutenedione, diethoxycyclobut-3-ene-1,2-dione, 1,2-diethoxycyclobutenedione, 3,4-diethoxy-cyclobut-3-ene-1,2-dione, pubchem9741, acmc-209kyn
123228
3,4-dietoxiciclobut-3-eno-1,2-diona
CCOC1=C(C(=O)C1=O)OCC
5231-87-8
C8H10O4
170.16
MFCD00001333
DFSFLZCLKYZYRD-UHFFFAOYSA-N
3,4-diethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione, diethyl squarate, squaric acid diethyl ester, 3-cyclobutene-1,2-dione, 3,4-diethoxy, diethoxycyclobutenedione, diethoxycyclobut-3-ene-1,2-dione, 1,2-diethoxycyclobutenedione, 3,4-diethoxy-cyclobut-3-ene-1,2-dione, pubchem9741, acmc-209kyn
123228
3,4-dietoxiciclobut-3-eno-1,2-diona
CCOC1=C(C(=O)C1=O)OCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3, 4-Diethoxy-3-cyclobutene-1, 2-dione
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Marrón a Amarillo
Densidad 1.1500g/mL
Punto de ebullición 95.0°C (0.1 mmHg)
Temperatura de inflamación 110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5080 to 1.5100
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.15
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido