Learn More
3,4-Dichlorophenylacetonitrile, 98%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-106576
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Glass bottle
3218-49-3
C8H5Cl2N
186.04
MFCD00001909
QWZNCAFWRZZJMA-UHFFFAOYSA-N
3,4-dichlorophenylacetonitrile, 2-3,4-dichlorophenyl acetonitrile, 3,4-dichlorobenzyl cyanide, 3,4-dichlorophenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 3,4-dichloro, 3,4-dichlorobenzeneacetonitrile, 2-3,4-dichlorophenyl ethanenitrile, 3,4-dichlorphenyl acetonitrile, pubchem16506, 3,4-dichlorobenzylcyanide
76690
2-(3,4-dichlorophenyl)acetonitrile
ClC1=CC=C(CC#N)C=C1Cl
3218-49-3
C8H5Cl2N
186.04
MFCD00001909
QWZNCAFWRZZJMA-UHFFFAOYSA-N
3,4-dichlorophenylacetonitrile, 2-3,4-dichlorophenyl acetonitrile, 3,4-dichlorobenzyl cyanide, 3,4-dichlorophenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 3,4-dichloro, 3,4-dichlorobenzeneacetonitrile, 2-3,4-dichlorophenyl ethanenitrile, 3,4-dichlorphenyl acetonitrile, pubchem16506, 3,4-dichlorobenzylcyanide
76690
2-(3,4-dichlorophenyl)acetonitrile
ClC1=CC=C(CC#N)C=C1Cl
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3,4-Dichlorophenylacetonitrile
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 38.0°C to 41.0°C
Color White
Punto de ebullición 170.0°C (12.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Glass bottle
Fórmula lineal Cl2C6H3CH2CN
Cantidad 25 g
Beilstein 09, III, 2272
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.04
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Crystalline Powder
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,4-Dichlorophenylacetonitrile
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.