Learn More
3,4-Diclorofenilisotiocianato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7024486
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
6590-94-9
C7H3Cl2NS
204.07
MFCD00037828
OSBIEFWIIINTNJ-UHFFFAOYSA-N
3,4-dichlorophenyl isothiocyanate, benzene, 1,2-dichloro-4-isothiocyanato, 3,4-dichlorophenylisothiocyanate, benzene, 1,2-dichloro-4-isothiocyanato-9ci, isothiocyanic acid, 3,4-dichlorophenyl ester, 1,2-dichloro-4-isothiocyanato-benzene, acmc-20anfc, 4-12-00-01271 beilstein handbook reference, 3,4-dichloro-1-isothiocyanato-benzene, #
23065
1,2-Dicloro-4-isotiocianatobenceno
ClC1=CC=C(C=C1Cl)N=C=S
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
6590-94-9
C7H3Cl2NS
204.07
MFCD00037828
OSBIEFWIIINTNJ-UHFFFAOYSA-N
3,4-dichlorophenyl isothiocyanate, benzene, 1,2-dichloro-4-isothiocyanato, 3,4-dichlorophenylisothiocyanate, benzene, 1,2-dichloro-4-isothiocyanato-9ci, isothiocyanic acid, 3,4-dichlorophenyl ester, 1,2-dichloro-4-isothiocyanato-benzene, acmc-20anfc, 4-12-00-01271 beilstein handbook reference, 3,4-dichloro-1-isothiocyanato-benzene, #
23065
1,2-Dicloro-4-isotiocianatobenceno
ClC1=CC=C(C=C1Cl)N=C=S
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3,4-Dichlorophenyl isothiocyanate
Densidad 1.422
Punto de ebullición 145°C to 148°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Irritating
Índice de refracción 1.68
Cantidad 5 g
Número UN UN2922
Beilstein 511101
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.08
Porcentaje de pureza 97%