Learn More
Cloruro de 3',4'-diclorobifenil-4-sulfonilo, 95 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-4812880
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
501697-80-9
C12H7Cl3O2S
321.61
DHVBZUPMGVOIOH-UHFFFAOYSA-N
3',4'-dichloro 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-3,4-dichlorophenyl benzenesulfonyl chloride, 3',4'-dichloro-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 3',4'-dichloro-1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-3,4-dichlorophenyl phenyl chlorosulfone, 4-3,4-dichlorophenyl phenyl sulfonyl chloride, 4-3,4-dichlorophenyl phenyl sulphonyl chloride
2794751
cloruro de 4-(3,4-diclorofenil)bencenosulfonilo
C1=CC(=CC=C1C2=CC(=C(C=C2)Cl)Cl)S(=O)(=O)Cl
501697-80-9
C12H7Cl3O2S
321.61
DHVBZUPMGVOIOH-UHFFFAOYSA-N
3',4'-dichloro 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-3,4-dichlorophenyl benzenesulfonyl chloride, 3',4'-dichloro-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 3',4'-dichloro-1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-3,4-dichlorophenyl phenyl chlorosulfone, 4-3,4-dichlorophenyl phenyl sulfonyl chloride, 4-3,4-dichlorophenyl phenyl sulphonyl chloride
2794751
cloruro de 4-(3,4-diclorofenil)bencenosulfonilo
C1=CC(=CC=C1C2=CC(=C(C=C2)Cl)Cl)S(=O)(=O)Cl
Nombre del producto químico o material 3', 4'-Dichlorobiphenyl-4-sulfonyl chloride
Punto de fusión 104°C to 108°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. Diethylsulfonamide derivative (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 321.61
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3',4'-Dichlorobiphenyl-4-sulfonyl chloride, 95%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.