Learn More
3,4-diclorobencilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-104522
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
102-49-8
C7H7Cl2N
176.05
MFCD00008114
IXHNFOOSLAWRBQ-UHFFFAOYSA-N
3,4-dichlorobenzylamine, 3,4-dichlorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 3,4-dichloro, 3,4-dichloro-benzylamine, benzylamine, 3,4-dichloro, 3,4-dichlorophenyl methylamine, 1-3,4-dichlorophenyl methanamine, 3,4-dichlorophenyl methyl amine, 3,4-dichlorobezylamine
1608
(3,4-diclorofenil)metanamina
C1=CC(=C(C=C1CN)Cl)Cl
102-49-8
C7H7Cl2N
176.05
MFCD00008114
IXHNFOOSLAWRBQ-UHFFFAOYSA-N
3,4-dichlorobenzylamine, 3,4-dichlorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 3,4-dichloro, 3,4-dichloro-benzylamine, benzylamine, 3,4-dichloro, 3,4-dichlorophenyl methylamine, 1-3,4-dichlorophenyl methanamine, 3,4-dichlorophenyl methyl amine, 3,4-dichlorobezylamine
1608
(3,4-diclorofenil)metanamina
C1=CC(=C(C=C1CN)Cl)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3, 4-Dichlorobenzylamine
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.3200g/mL
Punto de ebullición 80°C to 82°C (0.6 mmHg)
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Cl2C6H3CH2NH2
Índice de refracción 1.5775 to 1.5795
Cantidad 5 mL
Gravedad específica 1.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.05
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,4-Dichlorobenzylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.